Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes à basse température Cryo-Babies™ laser
Click to view available options
Conditionnement:
1700 pièces
Description
- Résistance à la température : -196°C à 150°C.
- Phase liquide et vapeur LN2, bains-marie à 100°C et autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Chimiquement inertes, résistant à la plupart des solvants et des agents caustiques.
- Adhèrent à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), verres et métaux sans se craqueler, se décoller ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- La combinaison unique se développe et se contracte en fonction des variations de température
- 20 feuilles/boîte
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Spécification
| Finition | Matte |
| Format | Sheet |
| Matériau | Polyoléfine |
| Printable Sides | 1 |
| Print Technology | Laser |
| Type de produit | Cryogenic Label |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 1,5 ml |
| Étiquettes par rangée | 5 |
| Étiquettes par feuille | 85 |
| Afficher plus |