Learn More
Tubes compte-gouttes en latex
Code produit 12363569 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
40 mm
Diamètre (métrique):
Alésage 8 mm
Taille d’alésage 3 mm
Taille d’alésage 4,5 mm
Taille d’alésage 6 mm
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
12363569 40 mm Alésage 8 mm 50 pièces
12333569 25 mm Taille d’alésage 3 mm 50 pièces
12343569 25 mm Taille d’alésage 4,5 mm 50 pièces
12353569 40 mm Taille d’alésage 6 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12363569
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation comme bouchons temporaires lors du soufflage du verre
  • Fermés à une extrémité pour les tiges d’agitation
Spécification
À utiliser avec (application) Bouchons temporaires lors du soufflage de verre
Diamètre (métrique) Alésage 8 mm
Longueur (métrique) 40 mm