Learn More
Heathrow Scientific™ Compte-gouttes de poire en latex
Code produit 12357579 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
Longueur (métrique):
43 mm
52 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
5 mm
6 mm
Conditionnement:
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) de l’ouverture unitSize
12357579 2 ml 52 mm 6 mm 72 pièces
12347579 1 mL 43 mm 5 mm 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12357579 Supplier Heathrow Scientific™ Supplier No. HS20622B
This item is not returnable. View return policy
Se glisse facilement sur les pipettes et les compte-gouttes de médicaments. Les compte-gouttes de poire en latex Heathrow Scientific™ sont fabriquées en latex de caoutchouc naturel souple et durable.
  • En latex de caoutchouc naturel
    • Souple, à fixation facile
    • Conçu pour une utilisation avec des pipettes Pasteur, des petites pipettes et des compte-gouttes pour médicaments.
    • Paquet de 72
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Naturel
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Flacon compte-gouttes, pipette compte-gouttes, petite pipette
Type à poignée Manipulable d’une seule main
Matériau Caoutchouc naturel en latex
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Poire compte-gouttes
Volume (métrique) 2 ml
À utiliser avec (équipement) Pipettes Pasteur, pipettes plus petites et compte-gouttes pour médicaments
Quantité 72 paquet
Longueur (métrique) 52 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm