Learn More
Fisherbrand™ Tétines compte-gouttes en latex
Code produit 12426180 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 à 5 ml (assortiment)
1,5 ml
1 ml
2,5 ml
3,75 mL
Conditionnement:
20 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12426180 2,5 ml 20 pièces
12406180 1 ml 20 pièces
12416180 1,5 ml 20 pièces
12436180 3,75 mL 20 pièces
12446180 1,5 à 5 ml (assortiment) 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12426180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.21€
    13.55€ / 20 pièces
    Économisez 21.66€
    61% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour faciliter la distribution des liquides.
  • L’utilisation de poires pour pipettes souples en caoutchouc permet d’améliorer la capacité d’aspiration et de distribution
  • Permet un contrôle de pipetage manuel intuitif
  • Disponibles en différentes capacités
Spécification
Matériau Latex
Type Poire compte-gouttes
Volume (métrique) 2,5 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture 6 mm