Learn More
Kartell™ Ballon d’échantillonnage de gaz en latex
Code produit 10680374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,5 l
2 L
4 l
5 L
8 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10680374 1 L 1 pièce
10456123 1,5 l 1 pièce
10203763 2 L 1 pièce
10426503 4 l 1 pièce
10263183 5 L 1 pièce
10151183 8 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10680374 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0123000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les sachets de prélèvement de gaz sont fabriqués en latex. Le ballon d’échantillonnage de gaz en latex Kartell™ est le mieux adapté au prélèvement, au stockage et au transport d’échantillons de gaz.
  • Solution économique
  • Parfait pour la collecte, le stockage et le transport d’échantillons de gaz
Spécification
Matériau Latex
Diamètre (métrique) 130 mm
Type de produit Ballon d’échantillonnage de gaz
Capacité (métrique) 1 L