Learn More
Brannan™ Minuteur compact à affichage LCD
Code produit 13073023
Change view
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage unitSize
13073023 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13073023 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 28/213/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Décompte croissant ou décroissant jusqu’à 99 minute et 59 secondes. Le minuteur LCD Slimline Brannan™ émet une alarme lorsque le compte à rebours atteint zéro. Inclut un dos magnétique et une pile.
  • Décompte croissant ou décroissant jusqu’à 99 min et 59 s
  • L’alarme retentit lorsque le compte à rebours atteint zéro
  • Dos magnétique
  • Piles incluses
Spécification
Type de produit Minuteur compact
Plage de durée 99 min 59 s
Alarms Sons pendant 30 s
Affichage Numérique
Type de batterie LR44
Dimensions de l’écran 12 x 34 mm
Longueur (métrique) 48 mm
Largeur (métrique) 18 mm
Hauteur (métrique) 88 mm
Poids (métrique) 37 g
Comprend Piles et dos magnétique
Quantité 1Chaque
Certifications/Conformité CE EMC, RoHS, DEEE