Learn More
Kautex™ Godets en PEBD avec bec verseur
Code produit 10702722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L
Diamètre (métrique) du fond:
193 mm
235 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
280 mm
316 mm
Hauteur (métrique):
300 mm
335 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) du fond Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) unitSize
10702722 10 L 193 mm 280 mm 300 mm 1 pièce
10454261 15 L 235 mm 316 mm 335 mm 1 pièce
17808127 15 L 235 mm 316 mm 335 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10702722 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000070588
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour la stabilité et une longue durée de vie, Kautex™ Le seau gradué en PEBD avec bec verseur offre un récipient robuste pour la distribution, l'envoi d'échantillons, le mélange, le transfert et le transport.
  • Paroi épaisse pour une meilleure stabilité
  • Échelle graduée en litres à l’intérieur
  • Poignée en acier revêtu de plastique
  • Blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 10 L
Graduations Oui
Matériau PEBD
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) du fond 193 mm
Diamètre (métrique) supérieur 280 mm
Matériau de la poignée Acier revêtu de plastique
Hauteur (métrique) 300 mm
Comprend Poignée de transport en acier plastifié
Quantité 1 de chaque