Description
- Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD) pour plus de clarté, de solidité et de flexibilité
- Le bouchon captif fixé sur le bouchon compte-gouttes en polyéthylène s’adapte à la pointe et élimine le mauvais positionnement du bouchon
- La pointe compte-gouttes doit être coupée avant la première utilisation pour un versement de précision
- Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
- Translucide
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (impériale) | 2.95 in. |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 18 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 204 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non-sterile |
| Filetage (métrique) | 25 mm |
| Closure Included | Oui |
| Show More |