Learn More
Kautex™ Flacons laveurs de sécurité 500 ml, série 303, PEBD
Code produit 15778877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Chemical Label Couleur de bouchon Conditionnement
15778877 Isopropanol Jaune 10 pièces
10667691 Acétone Rouge 1 pièce
15708887 Acétone Rouge 10 pièces
10248290 Éthanol Vert 1 pièce
15768877 Éthanol Vert 10 pièces
15788877 Méthanol Orange 10 pièces
17898097 Méthanol Orange 100 pièces
15798877 Eau distillée Bleu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15778877 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000770022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.80€
    71.63€ / 10 pièces
    Économisez 9.17€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 500 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
  • Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
  • Espace d’écriture
  • Impression résistante à l’abrasion
  • La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
  • Étanche
  • Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Conviennent aux liquides déclarés. Ne conviennent pas aux aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 39,2mm
Matériau PEBD
Nb par paquet 10
Quantité 100/boîte
Couleur de bouchon Jaune
Bouche Large
Hauteur (métrique) 154 mm
Chemical Label Isopropanol
Diamètre (métrique) 77mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec buse de distribution
Forme Rond
Type de produit Pissette