Learn More
Beskrivelse
- Containers close completely tight
- Seamless, thick sides
- Impact-resistant and stress-free sintered
- Manufactured from LDPE
- With 0.75 in. inner thread at the container base
- Suitable for foodstuffs
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 100 L |
| Closure Size | 0.75 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 450 mm |
| Diameter (Metric) Outer Neck | 160 mm |
| Height (Metric) | 850 mm |
| Height (Metric) With Closure | 800 mm |
| Material | LDPE |
| Neck Style | Wide |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Product Type | Mixing/Dosing Container |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?