Learn More
BRAND™ Pipettes Pasteur en PEBD
Code produit 10562291 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
144 mm
150 mm
152 mm
Volume (métrique):
1 mL
2 ml
3 ml
3,5 ml
4 ml
Diamètre (métrique) externe:
1 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
Gouttes/ml:
21 à 28
22 à 26
25 à 27
25 à 30
50 mL
60 à 75
Conditionnement:
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Volume (métrique) Diamètre (métrique) externe Gouttes/ml Conditionnement
10562291 152 mm 3,5 ml 3,2 mm 21 à 28 -
15443594 144 mm 1 mL 1 mm 50 mL 500 pièces
10646341 152 mm 2 ml 3,3 mm 22 à 26 500 pièces
10222661 150 mm 1 mL 3,4 mm 25 à 30 500 pièces
10100531 152 mm 3 ml 2,8 mm 25 à 27 500 pièces
10721963 150 mm 4 ml 3 mm 60 à 75 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10562291 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 747760
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pipettes Pasteur en PEBD sont idéales pour les aliquotes avec une très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
  • Fabriquées en PEBD.
  • Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
  • Idéales pour les aliquotes.
  • Les pipettes Pasteur peuvent être remplies puis congelées, ou transformées en récipients fermés après thermosoudage de la pointe.
  • La poire de pipetage intégrée est très flexible, ce qui minimise la fatigue due au pipetage fréquent.
  • Résistantes à la stérilisation par gaz ou irradiation gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 3,2 mm
Matériau PEBD
Gouttes/ml 21 à 28
Quantité 500/boîte
Type de la partie supérieure En forme de bulbe
Volume (métrique) 3,5 ml
Longueur (métrique) 152 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique