Description
- Fabriquées en PEBD.
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
- Idéales pour les aliquotes.
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies puis congelées, ou transformées en récipients fermés après thermosoudage de la pointe.
- La poire de pipetage intégrée est très flexible, ce qui minimise la fatigue due au pipetage fréquent.
- Résistantes à la stérilisation par gaz ou irradiation gamma.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 3,3 mm |
| Matériau | PEBD |
| Gouttes/ml | 22 à 26 |
| Quantité | 500/boîte |
| Type de la partie supérieure | En forme de bulbe |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 152 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
| Jetable | Usage unique |