Learn More
Buerkle™ Boîtes carrées polyvalentes en polyéthylène
Code produit 10096471 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 mL
1000 mL
1500 mL
2 000 ml
3200 mL
Dimensions (L x l x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10096471 500 ml 103 x 103 x 64 mm 1 pièce
10475582 1 000 mL 103 x 103 x 127 mm 1 pièce
10659012 1000 mL 208 x 103 x 64 mm 1 pièce
10310642 2 000 ml 208 x 208 x 64 mm 1 pièce
10023373 2 000 ml 255 x 103 x 94 mm 1 pièce
10390682 3200 mL 208 x 208 x 94 mm 1 pièce
10770583 1500 mL 208 x 103 x 94 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10096471 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 62500500
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les boîtes polyvalentes servent au stockage, à l'emballage, au prélèvement d'échantillons, à l'échantillonnage et au transport de pâtes, de granulés, de poudres, d'échantillons de sol et de produits congelés.
  • Produits surgelés à partir de -40° jusqu'à brièvement +95 °C
  • Utilisation idéale de l’espace, peut être empilé
  • Livré avec couvercle de serrage
  • De couleur transparente
  • Peut être congelé
  • Surface lisse, sans fissures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Type de bouchon Couvercle à pression
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Forme Carré
À utiliser avec (application) Stockage, emballage, prélèvement d’échantillons, échantillonnage et transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 °C, brièvement jusqu’à +95 °C)
Comprend Couvercle à pression
Type de produit Boîtes polyvalentes
Dimensions (L x l x H) 103 x 103 x 64 mm
Longueur (métrique) 103 mm
Largeur (métrique) 103 mm
Hauteur (métrique) 64 mm