Learn More
Huenersdorf™ Connecteurs à embout droit en PEBD
Code produit 10675015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
10 mm
13 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
10675015 10 mm -
10788105 13 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10675015 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 522100
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces embouts droits avec fonction d’arrêt servent de manchons de raccordement à chaque extrémité des tuyaux de raccordement.
  • En PE résistant aux ruptures et de qualité alimentaire (PEHD)
  • Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
  • Résistant à la pression jusqu’à 0,4 bar
  • Non ventilées
  • Couleur naturelle
  • Résistant à la température de −20° à +70 °C
Spécification
Alésage de bouchon 10 mm
Matériau PEBD
Pression 0,4 bar
Température (métrique) De −20° à +70°C