Learn More
Micronova™ Ruban d’autoclave sans plomb pour salle blanche
BIOPHARMA
Code produit 16504522 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
2 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) unitSize
16504522 2 in 1 pièce
16594512 1 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16504522 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur AUTOPC2PK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.03€
    42.79€ / 1 pièces
    Économisez 25.24€
    37% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce ruban indicateur pour autoclave sans plomb constitue une méthode éprouvée permettant de confirmer positivement l’achèvement du cycle de stérilisation dans les autoclaves à décharge par gravité et à vide.
Le Micronova Le ruban indicateur d'autoclave sans plomb est un ruban en papier crêpe saturé, facile à manipuler, avec un adhésif en polyisoprène synthétique et des lignes indicatrices vertes qui deviennent noires lorsque les niveaux appropriés de pression et de température de vapeur ont été atteints.
  • Les lignes indicatrices à l’encre sans plomb ne peuvent pas être effacées
  • Adhère au contact et reste en place même sous pression de vapeur vive
  • Pour une utilisation dans les autoclaves à décharge par gravité et à vide
  • Les lignes imprimées ne peuvent pas être effacées et ne contamineront pas les instruments
  • Se retire rapidement et facilement
  • Facile à manipuler, sans latex
  • Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 in (7,62 cm) pour une utilisation en salle blanche
  • Certifications : Conforme à la norme RoHS
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Synthétique
Couleur Naturel
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Ruban indicateur pour cycles de stérilisation à la vapeur.
Plage de températures (impériale) 60°F à 80°F
Plage de températures (métrique) 16°C à 27°C
Dimensions (L x l) 58,9 m x 50,8 mm (60 yd x 2 in)
Longueur (impériale) 60 yd
Longueur (métrique) 58,9 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm