Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage foliaires, classe E2 avec certificat
Code produit 15515119 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Change view
Click to view available options
1 mg à 500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
15515119 1 mg à 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15515119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1124.76€
    655.00€ / 1 unités
    Économisez 469.76€
    41% de réduction
Expédition estimée: 12-10-2026
Add to basket
Add to basket
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage foliaire en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en
Specifications
Classification E2
Poids (métrique) 1 à 500 mg
Poids 1 mg à 500 mg