Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage foliaires, classe F2 avec certificat
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- Poids d'étalonnage de classe F2
- Poids destinés à être utilisés pour la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M 1 et éventuellement de classe M 2
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- Conformément à la norme OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Specifications
Specifications
| Classification | F2 |
| Poids (métrique) | 1 à 500 mg |
| Poids | 1 mg à 500 mg |