Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage foliaires, classe M1
Code produit 15585109 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
:
1 mg à 500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15585109 1 mg à 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15585109
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
  • Poids d’étalonnage de classe M1
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
Classification M1
Poids (métrique) 1 à 500 mg
Poids 1 mg à 500 mg