Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col étroit en PEHD étanches
Code produit 11785383 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Finition de col:
20-410
24-410
28-410
38-430
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition de col Conditionnement
11785383 946 ml 38-430 24 pièces
11735383 30 ml 20-410 72 pièces
11745383 59.1 ml 20-410 -
11755383 118.3 ml 24-410 72 pièces
11765383 236.5 ml 24-410 72 pièces
11775383 473 ml 28-410 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11785383
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
Flacons économiques avec bouchon étanche à double joint
  • PEHD translucide
  • Col étroit
  • Rebord anti-goutte pour un versement sûr et propre
  • Bouchons à vis sans revêtement fixés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 946 ml
Capacité (métrique) 946 ml
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Finition de col 38-430
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-430 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 32 oz
Certifications/Conformité ISO 13485:2003 ; dossiers QMI-SAI n° 1606319 et 1606321
Type de produit Flacon à col étroit