Learn More
Leflunomide, Thermo Scientific™
137.00€ - 414.00€
Identifiants chimiques
CAS 75706-12-6
Formule moléculaire C12H9F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.211
Numéro MDL MFCD00867593
Clé InChI VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
CID PubChem 3899
ChEBI CHEBI:6402
Nom IUPAC 5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15447129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65917.MC
100mg
137.00€
100mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15457129
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65917.ME
500mg
414.00€
500mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • An immunosuppressive agent
  • Inhibits T and B cell proliferation
Spécification
Identifiants chimiques
75706-12-6
270.211
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
3899
5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
C12H9F3N2O2
MFCD00867593
leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
CHEBI:6402
CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifications
Leflunomide
C12H9F3N2O2
UN2811
leflunomide, arava, leflunomidum, lefunamide, leflunomida, leflunomidum inn-latin, 5-methyl-n-4-trifluoromethyl phenyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, leflunomida inn-spanish, su 101 pharmaceutical, arava tn
CC1=C(C=NO1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
270.211
CHEBI:6402
75706-12-6
MFCD00867593
14,5432
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
3899
270.21
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : NY2354200
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
SDS
Documents
Documents
Certificates