Learn More
Adaptateur pour flacon en caoutchouc Ley
Code produit 12378845 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
50 × 24 × 36 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12378845 50 × 24 × 36 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12378845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.01€
    10.91€ / 5 pièces
    Économisez 8.10€
    42% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation conseillée avec : Entonnoirs Gooch, entonnoirs en verre fritté, entonnoirs à manchon fendu et entonnoirs en porcelaine
  • Manchon en caoutchouc moulé et pliable pour s’adapter à la partie conique des adaptateurs de creuset de Gooch et des petits entonnoirs Buchner et réaliser un joint étanche au vide avec le bord d’un flacon à filtre
Spécification
Description 50 × 24 × 36 mm
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Entonnoirs Gooch, entonnoirs en verre fritté, entonnoirs à manchon fendu et entonnoirs en porcelaine
Nb par paquet 5
Type de produit Adaptateur pour flacon