Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour dessiccateur avec poignée en verre
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 153 mm |
| Description | Type :100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur avec bouton en verre |
| Hauteur (métrique) | 78 mm |
| Type de produit | Couvercle pour dessiccateur |