Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour dessiccateur avec poignée en verre
Code produit 15564625 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Hauteur (métrique):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Description:
Type :100 mm
Type :150 mm
Type :200 mm
Type :250 mm
Type :300 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Description Conditionnement
15564625 215 mm 103 mm Type :150 mm 1 pièce
15564635 320 mm 125 mm Type :250 mm 1 pièce
15514645 380 mm 150 mm Type :300 mm 1 pièce
15514635 270 mm 108 mm Type :200 mm 1 pièce
15514625 153 mm 78 mm Type :100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15564625
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les dessiccateurs avec poignée en verre
  • À utiliser avec les dessiccateurs avec poignée en verre
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spécification
Diamètre (métrique) externe 215 mm
Description Type :150 mm
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur avec bouton en verre
Hauteur (métrique) 103 mm
Type de produit Couvercle pour dessiccateur