Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour dessiccateur avec embout 24/29
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpecifications
Specifications
| Diamètre (métrique) externe | 270 mm |
| Description | Type :200 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur |
| Hauteur (métrique) | 97 mm |
| Type de produit | Couvercle pour dessiccateur |