Learn More
Fisherbrand™ Couvercles pour dessiccateur avec embout 24/29
Code produit 15574635 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Hauteur (métrique):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Description:
Type :100 mm
Type :150 mm
Type :200 mm
Type :250 mm
Type :300 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Description Conditionnement
15574635 320 mm 111 mm Type :250 mm 1 pièce
15574625 215 mm 89 mm Type :150 mm 1 pièce
15524645 380 mm 136 mm Type :300 mm 1 pièce
15524635 270 mm 97 mm Type :200 mm 1 pièce
15524625 153 mm 64 mm Type :100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15574635
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des dessiccateurs avec embout 24/29
  • À utiliser avec des dessiccateurs avec embout 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spécification
Diamètre (métrique) externe 320 mm
Description Type :250 mm
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur
Hauteur (métrique) 111 mm
Type de produit Couvercle pour dessiccateur