Learn More
Fisherbrand™ Électrode à ligne
Code produit 11745708 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11745708 20mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11745708
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Cette électrode de pH sans entretien avec protection par membrane par renforcement en PVC est idéale pour la mesure dans les milieux chargés.
  • Électrode de pH sans entretien avec protection par membrane par renfort en PVC pour la mesure dans un milieu chargé
  • Électrode de pH avec tête protégée
  • Filetage MNPT 3/4 po pour montage en ligne
  • Pression jusqu’à 7 bars
  • Fourni avec un câble de 3 m et une fiche BNC
Spécification
Types de connecteurs BNC
Description Électrode en ligne
Diamètre (métrique) 20mm
Type pH
Comprend Connecteur BNC