Spécification
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Remplissage du thermomètre | Alcool rouge |
| Type de produit | Thermomètre rempli de liquide |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Température min. (métrique) | -10° C |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +150°C |
| Subdivision | 1°C |
| Immersion Length | 76 mm |