Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de laboratoire
Code produit 11597273 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
Subdivision:
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
155 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) unitSize
11597273 -20°C à +150°C 1°C Immersion totale 305 mm 1 pièce
11587273 -20°C à +110°C 1°C Immersion totale 305 mm 1 pièce
31488169 -10°C à +50°C 1°C Immersion totale 155 mm -
11517283 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 155 mm 1 pièce
11551993 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
11561993 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
11571993 -10°C à +150°C 1°C immersion partielle 305 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11597273
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermomètres à usage général / agitation pour une large application de besoins en laboratoire.
  • Avec graduations ambrées
  • Raccord fixe
  • Ampoule renforcée pour l’agitation
Spécification
À utiliser avec (application) Usage général
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 305 mm
Remplissage du thermomètre Alcool rouge
Type de produit Thermomètre rempli de liquide
Température max. (métrique) 150°C
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (métrique) -20°C à +150°C
Subdivision 1°C