Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable enregistreur de données d’azote liquide
Code produit 15809076 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;200 à 105°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15809076 minus;200 à 105°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15809076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    467.70€ / 1 pièces
    Économisez 47.30€
    9% de réduction
Expédition estimée: 12-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermomètre Traceable enregistreur des données d’azote liquide est un thermomètre WiFi enregistreur des données avec notification à distance.
  • Se connecte facilement au WiFi et fournit une transmission continue des données à l’interface basée sur le cloud.
  • Les alarmes sonores et visuelles aident les personnes présentes dans le laboratoire à identifier toutes les conditions hors limites.
  • Idéal pour surveiller les produits biologiques sensibles à long terme, les cellules souches, etc. qui sont irremplaçables.
  • Fonctionne avec n’importe quel flacon Dewar de stockage cryogénique / azote liquide.
  • Capteur à RTD en platine à réponse rapide, sonde en acier inox 316 affichant instantanément la moindre variation de température.
  • Placer la sonde à l’intérieur des flacons Dewar ; les mesures sont mises à jour trois fois par seconde.
  • Affichez les conditions environnementales actuelles, contrôlez vos paramètres d’alarme, affichez l’historique de votre enregistrement de données, exécutez des rapports, donnez à d’autres membres de l’équipe un accès et bien plus encore via l’application TraceableLIVE™ ou Traceablelive.com.
  • L’étalonnage multipoint sur un certificat Traceable™ numéroté individuellement garantit la précision de notre laboratoire d’étalonnage ISO/CEI17025:2005 (1750.01) agréé par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures aux unités SI par l’intermédiaire du NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure reconnus (INM) qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle du CIPM.
  • Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques à fort impact est de 6 x 2 3/4 x 3/4 po.
Spécification
Type Enregistreur de données de température
Types d’alarme Audible, Visuel
Comprend Sonde, guide de démarrage rapide, piles, aimants, Velcro , support mural et Traceable™ Certificat. Batterie de remplacement réf. 1105
Matériau Inox 316
Types de capteur Capteur RTD en platine
Précision (température) ± 0,25°C
Résolution de la température 0,01°C
Plage de températures (impériale) -328 °F à +221 °F
Plage de températures (métrique) minus;200 à 105°C
Diamètre (impériale) de la sonde 0,12 in
Diamètre (métrique) de la sonde 3.05 mm
Longueur (impériale) du câble 10 ft.
Longueur (impériale) de sonde 6 in
Longueur (métrique) de sonde 152.4 mm
Poids (impériale) 6 oz
Poids (métrique) 170.1 g