Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable LiquiDispo™
BIOPHARMA
Code produit 10656003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
190 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement
10656003 100 ml Stérile 20 pièces
10013872 100 ml Non stérile 20 pièces
10475002 190 ml Stérile 20 pièces
10339022 190 ml Non stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10656003 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53931121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    179.10€ / 20 pièces
    Économisez 98.90€
    35% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prélevez des échantillons de liquides très liquides à légèrement visqueux grâce à cet échantillonneur jetable. Buerkle™ LiquiDispo™ L'échantillonneur jetable est doté d'une poignée ergonomique qui facilite le prélèvement de l'échantillon. On peut prélever jusqu'à 200 mL, comme avec une seringue.
  • Évitez toute contamination croisée avec d’autres échantillons et nettoyage compliqué, fastidieux et coûteux
  • PE-HD
  • Diamètre 21 mm
  • 20 pièces par paquet, emballées individuellement
  • Poignée ergonomique
  • Aucun joint
  • Fabrication en salle blanche
  • Stérilisé en option par rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur jetable
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 3,38 oz
Capacité (métrique) 100 ml
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les liquides de faible viscosité jusqu’à 10 000 cP environ
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm