Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit SAN LiquiMobil™
Artikelnummer. 10369720 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Packungsgröße:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur unitSize
10369720 Bleu 1 pièce
10583281 Rouge 1 pièce
10034140 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10369720 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 87201005
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Donne une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz. Les indicateurs de débit LiquiMobil™ Buerkle™ réduisent considérablement la consommation en eau des systèmes de refroidissement grâce à un réglage facile.
Les indicateurs de débit donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz passant dans des tuyaux de raccord. LiquiMobil Les indicateurs de débit, fabriqués en résine de styrène-acrylonitrile (SAN), sont idéaux pour les systèmes de refroidissement et contribuent à réduire la consommation d'eau grâce à une surveillance plus efficace du débit.
  • Pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6 à 11 mm
  • Résistant à la pression jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur disponible : bleu, rouge, noir
  • Température de fonctionnement LiquiMobil SAN max. +30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Indicateur de débit
Float Material Polypropylène
Pression nominale 2 bars
Couleur Bleu
Gamme de débit 150°ml/min.
À utiliser avec (application) Convient aux systèmes de refroidissement et aide à réduire la consommation d’eau, convient aux produit alimentaires
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 88 mm
Largeur (métrique) 15 mm
Poids (métrique) 0,02 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.