Learn More
Buerkle™ Indicateur de débit SAN LiquiMobil™
Code produit 10583281 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10583281 Rouge 1 pièce
10369720 Bleu 1 pièce
10034140 Noir 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583281 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87201002
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Donne une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz. Les indicateurs de débit LiquiMobil™ Buerkle™ réduisent considérablement la consommation en eau des systèmes de refroidissement grâce à un réglage facile.
Les indicateurs de débit donnent une indication visuelle précise de la vitesse d’écoulement de liquides ou de gaz passant dans des tuyaux de raccord. LiquiMobil Les indicateurs de débit, fabriqués en résine de styrène-acrylonitrile (SAN), sont idéaux pour les systèmes de refroidissement et contribuent à réduire la consommation d'eau grâce à une surveillance plus efficace du débit.
  • Pour les tuyaux d'un diamètre intérieur de 6 à 11 mm
  • Résistant à la pression jusqu’à 2 bar
  • Longueur avec œillets 88 mm, hauteur 40 mm, largeur 15 mm
  • Code couleur disponible : bleu, rouge, noir
  • Température de fonctionnement LiquiMobil SAN max. +30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Indicateur de débit
Float Material Polypropylène
Pression nominale 2 bars
Couleur Rouge
Gamme de débit 150°ml/min.
À utiliser avec (application) Convient aux systèmes de refroidissement et aide à réduire la consommation d’eau, convient aux produit alimentaires
Hauteur (impériale) 1.61 in.
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (impériale) 3.50 in.
Longueur (métrique) 88 mm
Matériau SAN
Largeur (métrique) 15 mm
Température (impériale) 86°F
Température (métrique) 30°C
Poids (métrique) 0,02 kg
Largeur (impériale) 0.63 in.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.