Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11965626 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
190 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement
11965626 100 mL Stérile 20 pièces
11955626 100 mL Non stérile 20 pièces
11975626 190 mL Non stérile 20 pièces
11985626 190 mL Stérile 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11965626 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8050H500S
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour une utilisation avec des liquides à faible viscosité. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief est essentiellement une grande seringue qui injecte le liquide dans l’échantillonneur. Plus la poignée est tirée, plus le volum
Principales caractéristiques :
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB / EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible pré-stérilisé (SAL 10 -6 )
  • Convient pour une utilisation dans ATEX zones (longueurs de 500 mm et 1000 mm uniquement)
  • Disponible en 3 tailles différentes
Fonctionnement :
  • Insérez l’échantillonneur dans le produit.
  • À la profondeur souhaitée, tirez la poignée vers le haut. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
  • Retirez l’échantillonneur du produit.
  • Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon.
Pourquoi utiliser un SteriWare™ Échantillon jetable ?
  • Aucune contamination croisée - Tout SteriWare™ Les appareils peuvent être utilisés directement depuis leur sortie du sac.
  • Aucun nettoyage nécessaire - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un SteriWare™ produit immédiatement. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Notre SteriWare™ Les produits sont fabriqués/moulés/emballés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation complète et spécifique à chaque lot pour tous les lots. SteriWare™ produits. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
  • Rentable – Éliminer le besoin de validation du nettoyage en passant à une SteriWare™ Cet appareil permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Disponible stérile - La plupart SteriWare™ Les produits sont disponibles pré-stérilisés par Gamma ou Electron Beam à SAL10 -6 .
Spécification
Type de produit LiquiThief
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 500 mm