Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier Litmus
Code produit 15980872 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Papier Litmus, bleu
Papier Litmus, rouge
Conditionnement:
4 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
15980872 Papier Litmus, bleu 4 unités
15990872 Papier Litmus, rouge 4 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15980872
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Papiers indicateurs sans échelle de couleur. Pour l’orientation et le réglage des valeurs de pH.
  • Papiers indicateurs imprégnés
  • Permet l’ajustement du pH pendant les procédures chimiques spéciales, sans détermination exacte du pH
  • Aucune échelle de couleurs fournie
Spécification
Plage de pH 5 à 8
Format Rouleau
À utiliser avec (application) Pour l’orientation et le réglage des valeurs de pH
Type Papier Litmus, bleu
Longueur (métrique) 5 m