Learn More
Fisherbrand™ Rouleau de papier Litmus
Papiers indicateurs sans échelle de couleur. Pour l’orientation et le réglage des valeurs de pH.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
- Papiers indicateurs imprégnés
- Permet l’ajustement du pH pendant les procédures chimiques spéciales, sans détermination exacte du pH
- Aucune échelle de couleurs fournie
Spécification
5 à 8 | |
Pour l’orientation et le réglage des valeurs de pH | |
5 m |
Rouleau | |
Papier Litmus, rouge |