Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs de LN2
Les réservoirs cylindriques Thermo Scientific LN2 sont conçus pour être le moyen de transport le plus durable, le plus économique et le plus pratique, pour les gaz industriels cryogéniques.
Spécification
Type Cuve d’approvisionnement2 LN2
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Les réservoirs cylindriques Thermo Scientific LN2 sont conçus pour être le moyen de transport le plus durable, le plus économique et le plus pratique, pour les gaz industriels cryogéniques.
Ces réservoirs fournissent de l'azote liquide qui est employé comme liquide cryogénique pour le stockage à long terme d'échantillons dans des congélateurs cryogéniques ou pour contrôler la température pendant la congélation en utilisant un équipement de congélation contrôlé par paliers.
  • Pression nominale 22 psi (151,7 kPa)
  • Évaporation de 2% du volume par jour
Spécification
Spécification
Cuve d’approvisionnement2 LN2