Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai à verrouillage
Code produit 15916192 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
50
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
15916192 50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15916192
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rack verrouillable pour tubes à essai (capacité de 50 tubes). Le portoir pour tubes à essai à verrouillage Fisherbrand est doté d’une fonction de préhension en silicone qui maintient les tubes en place.
  • Contient des tubes à essai de 13 et 16 mm
  • Maintient fermement jusqu’à 50 tubes
  • En ABS
  • Bleu
Spécification
Couleur Bleu
Capacité Tubes (13 à 16 mm)
Matériau ABS
Positions 50
À utiliser avec (application) Maintenir et verser le contenu des tubes
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai à verrouillage
Array 10 x 5