Description
- Nettoyez efficacement divers types de déversements sans utiliser plusieurs chiffons grâce à sa conception pratique et multifonctionnelle.
- Utilisez ces chiffons avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents pour les adapter à votre routine de nettoyage habituelle.
- Protégez vos surfaces les plus sensibles grâce à nos chiffons de nettoyage peu pelucheux qui aident à prévenir les dommages.
- Transportez, ouvrez et jetez l'emballage facilement : ces chiffons de nettoyage sont présentés dans un emballage astucieux. Tork Manipulation facile™ boîte.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon de nettoyage |
| Longueur (impériale) | 16,14 in |
| Longueur (métrique) | 41 cm |
| Largeur (impériale) | 13,98 in |
| Largeur (métrique) | 35.5 cm |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 360/Cs. |
| Épaisseur | 1-ply |