Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs d’analyse tige longue
Code produit 11947914 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Hauteur (métrique):
7,5 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Longueur (métrique) du tube:
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8 cm
9.9 cm
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Longueur (métrique) du tube Conditionnement
11947914 12 ml 7,5 cm 5,2cm 36 pièces
11987904 225 ml 17.7 cm 9.9 cm 24 pièces
11977914 50 ml 10.9 cm 6.5 cm 36 pièces
11967914 37 ml 10,2 cm 6,1cm 36 pièces
11987914 100 ml 14,1 cm 8cm 36 pièces
11977904 150 ml 16,1 cm 8,8 cm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11947914
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PP moulé avec rainures externes et nervures extérieures pour éviter les bouchons de vapeur
  • Pentes intérieures à rainures pour une filtration rapide
  • Utilisent des papiers filtres standard
  • Autoclavables à 120°C (248°F)
  • Angle du bol : 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 34 mm
Capacité (métrique) 12 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 7,5 cm
Angle Cuve 58°
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) du filtre 5,5 cm
Longueur (métrique) du tube 5,2cm