Learn More
Kartell™ Bécher de forme basse avec graduations bleues
Code produit 10431765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
16 pièces
2 pièces
20 pièces
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10431765 500 ml 1 pièce
10654432 25 ml 20 pièces
10555811 100 ml 12 pièces
10041071 250 ml 16 pièces
10063734 1 000 ml 1 pièce
10691742 2 000 ml 4 pièces
10601752 3 000 ml 2 pièces
10070941 5 000 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10431765 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0172400
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesure avec précision le volume d’un liquide. Le bécher de forme basse Kartell™ avec graduations bleues utilise des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
Mesure avec précision le volume d’un liquide.Le bécher de forme basse Kartell™ avec graduations bleues utilise des lignes horizontales marquées pour aider à mesurer divers volumes d’un liquide.
  • Bécher de forme classique
  • Forme basse, durable et plus économique que les béchers en verre
  • Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
  • Matériau (PMP) Kartell™ TPX™ : visibilité transparente et excellente résistance chimique
  • Autoclavable à 121°C, température maximale de 170° C pendant de courtes périodes
  • Graduations clairement imprimées dans une encre bleue résistante aux solvants et indélébile
  • Classe B.
  • Conforme aux normes ISO 7056-1981(E) et BS 5404 partie 1
Spécification
Diamètre (métrique) externe 88 mm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau PMP
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Hauteur (métrique) 119 mm
Incréments 10 ml
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Forme basse