Learn More
BRAND™ Béchers en verre borosilicaté de forme basse
Code produit 10411063 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1 000 ml
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10411063 250 ml 10 pièces
10622822 800 ml 10 pièces
10517461 1 000 ml 10 pièces
10059920 3 000 ml 1 pièce
30130370 3 000 ml 4 pièces
10142061 25 ml 10 pièces
10213731 600 ml 10 pièces
10345041 400 ml 10 pièces
10748241 100 ml -
10090091 150 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10411063 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 91236
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Structure en verre borosilicaté. La forme basse offre une stabilité à faible risque de déversement.
  • En verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Conforme aux normes DIN 12331 / ISO 3819
  • Comprend des graduations en blanc
  • Bec verseur intégré offrant un versement facile et sans éclaboussures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 70 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 95 mm
Comprend Bec verseur intégré
Quantité 10
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331
Modèle Forme basse