Learn More
BRAND™ Tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis
Code produit 10742512 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
160 mm
180 mm
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre du filetage Conditionnement
10742512 100 mm GL 18 100 pièces
10372941 100 mm GL 14 100 pièces
10199640 160 mm GL 18 100 pièces
10313091 180 mm GL 18 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10742512 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 113935
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis BRAND™ comprennent un bouchon à vis en polypropylène avec un joint en élastomère blanc et un filetage GL. Autoclavable à 121°C.
  • En verre sodocalcique.
  • Comprend un bouchon à vis en polypropylène avec joint en élastomère blanc et filetage GL.
  • Autoclavable (121°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100/Bte
Diamètre du filetage GL 18
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture