Learn More
Yorlab™ Creusets en silice de forme basse
Code produit 12887723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12887723 25mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12887723 Fournisseur Yorlab™ Code fournisseur 10444/18
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Creusets en silice de forme basse Yorlab™ inertes à la plupart des substances, à l’exception des alcalis et de certains oxydes métalliques.
  • Utilisable jusqu’à 1 500°C en continu et 1 300°C pendant de courtes périodes
  • Émaillé et translucide
Spécification
Couleur Translucide
Matériau Silice
Finition Vitré
Capacité (métrique) 25mL
Diamètre (métrique) externe 47mm
Hauteur (métrique) 28mm
Product Type Creusets de forme basse