Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit 11778104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11778104 30 ml 6 pièces
10508151 15 ml 1 pièce
13433589 15 ml 6 pièces
10603971 30 ml 6 pièces
15320895 45 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11778104 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05565350
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée de forme basse Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Bouchon ou bouchon NS interchangeables
  • Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Forme Faible
Nb par paquet 6/boîte
Hauteur (métrique) 35 mm
Type de produit Flacon de pesée
Diamètre (métrique) 48 mm