Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme basse
Code produit 13433589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
45 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13433589 15 ml 6 pièces
10508151 15 ml 1 pièce
10603971 30 mL 6 pièces
11778104 30 mL 6 pièces
15320895 45 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13433589 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05560509
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire. Les flacons de pesée de forme basse Lenz Laborglasinstrumente™ sont fabriqués en verre borosilicaté durable DURAN™.
  • Bouchon ou bouchon NS interchangeables
  • Dimension (mm) et capacité (ml) fusionnées
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 15 ml
Forme Faible
Nb par paquet 1/boîte
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) 35mm
Type de bouchon Couvercle à bouton
Type de produit Flacon de pesée