Learn More
Tork Chiffon de nettoyage peu pelucheux, seau pratique W10
Code produit 30243830 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
4 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243830 Bleu 4 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243830 Fournisseur Tork Code fournisseur 190492
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Tork Le chiffon de nettoyage à faible peluchage est résistant et flexible. Les lingettes se présentent sous forme de rouleau dans un seau qui vous permet de fabriquer vos propres lingettes humides avec les produits chimiques nécessaires, tandis que la distribution lingette par lingette et le couvercle facile à fermer empêchent les lingettes de sécher.
  • Plus besoin de plusieurs chiffons de nettoyage : ce modèle polyvalent peut être utilisé pour une large gamme de tâches.
  • Nettoie efficacement les surfaces délicates grâce à ses propriétés de très faible peluchage.
  • Maintenez une hygiène irréprochable et éliminez facilement la saleté : ces chiffons de nettoyage sont compatibles avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents.
  • Les lingettes ne sèchent pas grâce à leur distribution une à une et à leur contenant muni d'un couvercle facile à fermer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 6,5 in
Largeur (métrique) 16.5 cm
Certifications/Conformité ISO 9001 ISO 14001 FSC crédit MIX
Couleur Bleu
Épaisseur 1-ply
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001 ISO 14001 FSC crédit MIX