Learn More
Tork Recharge de chiffon de nettoyage à faible peluchage W10
Code produit 30243755 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243755 Bleu 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243755 Fournisseur Tork Code fournisseur 190491
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Tork Le chiffon de nettoyage à faible peluchage est résistant et flexible. Les lingettes sont fournies sous forme de rouleau de recharge pour un seau, ce qui vous permet de fabriquer vos propres lingettes humides avec les produits chimiques nécessaires, tandis que la distribution lingette par lingette et le couvercle à fermeture facile empêchent les lingettes de sécher.
  • Maintenez une hygiène irréprochable et éliminez facilement la saleté : ces chiffons de nettoyage sont compatibles avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents.
  • Nettoyez efficacement les surfaces délicates grâce à leurs propriétés extrêmement peu pelucheuses.
  • Plus besoin de plusieurs chiffons : ce modèle polyvalent peut être utilisé pour une large gamme de tâches.
  • Les lingettes ne sèchent pas grâce à leur distribution une à une et à un récipient doté d'un couvercle facile à fermer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 6,5 in
Largeur (métrique) 16.5 cm
Certifications/Conformité FSC crédit MIX, ISO 9001 ISO 14001
Couleur Bleu
Épaisseur 1-ply
Certifications / conformité (Europe) FSC crédit MIX, ISO 9001 ISO 14001
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.