Learn More
Tork Chiffon de nettoyage à faible peluchage W4
GREENER_CHOICE
Code produit 30243738 Tous les produits Tork Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
30243738 Bleu 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243738 Fournisseur Tork Code fournisseur 190578
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le Tork Le chiffon de nettoyage à faible peluchage est extrêmement peu pelucheux et présente une excellente compatibilité avec les solvants, ce qui vous permet de prendre en charge les tâches les plus critiques tout en protégeant les surfaces sensibles, les appareils électroniques et les processus.
  • Transportez, ouvrez et jetez facilement l'emballage grâce à notre Tork Manipulation facile™ Boîte.
  • Travaillez en toute confiance sur les surfaces délicates : ce chiffon de nettoyage est extrêmement peu pelucheux.
  • Élimine sans effort l'huile, la graisse, les lubrifiants et la saleté grâce à sa texture résistante et à sa grande capacité d'absorption.
  • Répondez à tous vos besoins de nettoyage grâce à sa compatibilité avec une variété de solvants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 15,35 in
Longueur (métrique) 39 cm
Largeur (impériale) 12,76 in
Largeur (métrique) 32.4 cm
Certifications/Conformité ISO 9001 ISO 14001
Couleur Bleu
Épaisseur 1-ply
Certifications / conformité (Europe) ISO 9 001 ISO 14001