Learn More
Tork Chiffon de nettoyage peu pelucheux W8
Code produit 30057810 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30057810 Bleu 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30057810 Fournisseur Tork Code fournisseur 190493
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tork Le chiffon de nettoyage à faible peluchage est résistant, flexible et conditionné dans un petit emballage plastique portable et protecteur. Il peut être utilisé dans Tork Distributeur de petits conditionnements conçu pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité.
  • Maintenez une hygiène irréprochable et éliminez facilement la saleté : ces chiffons de nettoyage sont compatibles avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents.
  • Nettoyez efficacement les surfaces délicates grâce à leurs propriétés extrêmement peu pelucheuses.
  • Plus besoin de plusieurs chiffons : ce modèle polyvalent peut être utilisé pour une large gamme de tâches.
  • Protégez nos chiffons de nettoyage souples grâce à leur emballage en carton pratique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffon de nettoyage
Longueur (impériale) 15,16 in
Longueur (métrique) 38.5 cm
Largeur (impériale) 11,81 in
Largeur (métrique) 30 cm
Certifications/Conformité FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Couleur Bleu
Épaisseur 1-ply
Certifications / conformité (Europe) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001