Learn More
Scotch-Brite™ Éponge à récurer anti-rayures, 3001HEX
Code produit 17158860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
113 x 98 mm
Conditionnement:
16 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17158860 113 x 98 mm 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17158860 Fournisseur Scotch-Brite™ Code fournisseur 7100202994
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Éponge de nettoyage anti-rayures, deux-en-un, conçue pour le nettoyage des surfaces délicates. Inclut un côté à points perforés en relief conçu pour récurer les salissures incrustées comme un tampon à récurer à usage moyen tout en réduisant les rayures visibles. Comprend une éponge pour essuyer les déversements et les salissures.
  • Conçu pour nettoyer une grande variété de surfaces avec un risque minimal de rayures
  • Le côté à points perforés en relief est conçu pour empêcher les particules de nourriture de grande taille d’être piégées , accélérant le nettoyage rapide
  • La forme hexagonale ergonomique facilite la prise en main
  • Nettoie facilement les zones difficiles à atteindre
  • Certification HACCP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon/Éponge à récurer
Dimensions (L x l) 113 x 98 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage des surfaces délicates
Longueur (métrique) 113 mm
Modèle 3 001 HEX, 2-en-1
Quantité 16/boîte
Largeur (métrique) 98 mm